Z118508
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14681-0000
trzon dł.
mm
śr. zewn. trzonu
mm
śr. wewn. górnej części
100 mm
Opis ogólny
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)