Kluczowe dokumenty
Z177377
Sigma-Aldrich
Scienceware® micro funnel
top I.D. 43 mm, stem diam. 8 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14685-0043
trzon śr.
8 mm
śr. wewn. górnej części
43 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)