SYNF740027
8629 mikro lejek
O.D. 27 mm
Synonim(y):
Synthware F740027, szklany lejek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
F740027
śr. zewn.
27 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mikro lejek 8629 jest przeznaczony do zastosowań w mikroskali. Jego wąska szyjka pozwala na dokładne nalewanie do małych pojemników lub probówek, minimalizując rozlewanie i zapewniając wydajną obsługę próbek. Szklany materiał zapewnia odporność chemiczną i widoczność zawartości.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)