Kluczowe dokumenty
Z177342
Scienceware® micro funnel
top I.D. 24 mm, stem diam. 4.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14685-0024
trzon śr.
4.5 mm
śr. wewn. górnej części
24 mm
Opis ogólny
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)