Z178225
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 720 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14698-0000
Długość
69.9 mm
pojemność
720 mL
Średnica
184.2 mm
śr. zewn. trzonu
25.4 mm
Opis ogólny
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178225-3EA | 4061832262703 |