Key Documents
Z177423
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 75 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F367490000
wymiary miski
89 mm × 38 mm × 32 mm
pojemność
75 mL
rozmiar rączki
50 mm
Opis ogólny
Molded, natural color.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)