Kluczowe dokumenty
Z177415
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F367480000
wymiary miski
76 mm × 40 mm × 29 mm
pojemność
50 mL
rozmiar rączki
100 mm
Opis ogólny
Molded, natural color.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)