Z177458
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 200 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F367530000
wymiary miski
127 mm × 51 mm × 51 mm
pojemność
200 mL
rozmiar rączki
65 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Molded, natural color.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177458-12EA | 4061832257198 |