Z177431
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F367500000
wymiary miski
92 mm × 48 mm × 35 mm
pojemność
100 mL
rozmiar rączki
100 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Molded, natural color.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177431-12EA | 4061832257174 |