BAF146980000
SP 8949 Lejki do dużych obciążeń
capacity 720 mL (27 oz)
Synonim(y):
Lejek PP
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14698-0000
wys. całkowita
7.375 in. (187 mm)
pojemność
720 mL (27 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.75 in. (19 mm) × 2.9375 in. (75 mm) × 1 in. (25 mm)
top I.D. × O.D.
6.6875 in. (170 mm) × 7.1875 in. (183 mm)
Opis ogólny
Trwałe, wszechstronne lejki są dostępne w różnych rozmiarach, aby zaspokoić Twoje potrzeby.
Cechy i korzyści
- Tworzywo polipropylenowe z wypustkami zapobiegającymi parowaniu
- Wysoce zalecane do ciągłej pracy laboratoryjnej
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)