Kluczowe dokumenty
Z419915
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 1,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14611-0000
pojemność
1,000 mL
śr. płytki
122 mm
wys. od krawędzi do dna
104 mm
Opis ogólny
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)