Kluczowe dokumenty
Z232424
Duran® Buchner funnel
capacity 500 mL
Synonim(y):
213414405
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
opis
use paper diam. 90 mm
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
500 mL
śr. płytki
95 mm
Opis ogólny
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)