Z232432
Duran® Buchner funnel
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
213415401
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
use paper diam. 110 mm
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
1,000 mL
śr. płytki
120 mm
Opis ogólny
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232432-1EA |