Kluczowe dokumenty
Z232416
Duran® Buchner funnel
capacity 220 mL
Synonim(y):
213413409
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
opis
use paper diam. 70 mm
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
220 mL
śr. płytki
73 mm
Opis ogólny
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z232416-1EA