Z232408
Duran® Buchner funnel
capacity 125 mL
Synonim(y):
213412807
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
use paper diam. 55 mm
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
125 mL
śr. płytki
60 mm
Opis ogólny
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232408-1EA |