Key Documents
Z171700
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 400 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 595515
dł. osłony
400 mm
Opis ogólny
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)