Z247375
Coors™ Buchner funnel
capacity 2000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
For Filter Paper Diameter (mm): 185
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66247
Wysokość
270 mm
pojemność
2000 mL
śr. płytki
186 mm
średnica
160 mm, perforated
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Coors™ Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Zastosowanie
Porcelanowy lejek Coor™ został wykorzystany do wspomagania filtracji i przepływu kanałowego.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247375-2EA | 4061833577943 |
Z247375-1EA | 4061833577936 |