Z247332
Coors™ Buchner funnel
capacity 240 mL
opis
For Filter Paper Diameter (mm): 90
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66243
Wysokość
150 mm
pojemność
240 mL
śr. płytki
100 mm
średnica
77 mm, perforated
Opis ogólny
Coors™ Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Zastosowanie
The Coor™ porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)