SLW2190/04M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2190/04M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
conical
Połączenie
joint stopper24/29
producent / nazwa handlowa
2190/04M
SciLabware
pojemność
250 mL
250 mL
otwór kurka
2.5 mm
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4800, typ 1
- Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
- Z wymiennym kluczem PTFE
- Dostarczane z korkami z polietylenu i szkła
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)