Kluczowe dokumenty
SLW2190/08M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2190/08M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
conical
Połączenie
joint stopper29/32
producent / nazwa handlowa
2190/08M
SciLabware
pojemność
1000 mL
1000 mL
otwór kurka
4.0 mm
Opis ogólny
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)