Z330639
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint: ST/NS29/32
opis
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Właściwości
graduated: no
producent / nazwa handlowa
Lenz 4.0041.49
pojemność
250 mL
rozmiar otworu zatyczki kurka
4.0 mm
Informacje prawne
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)