BR140300
BRAND® holder for separating funnel
for rods of 8 - 14 mm diam.
Synonim(y):
Accessories, Funnels, Separating funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
BRAND 140300
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uchwyt 1191 do lejków rozdzielających jest przeznaczony do bezpiecznego podtrzymywania jednego lub dwóch lejków o górnej średnicy zewnętrznej w zakresie od 50 do 120 mm. Wykonany z wytrzymałego polipropylenu (PP), uchwyt ten jest zbudowany tak, aby sprostać wymaganiom środowisk laboratoryjnych. Można go łatwo zamontować na prętach nośnych o średnicy zewnętrznej 8-14 mm, wyposażonych w nakrętkę blokującą dla dodatkowej stabilności i bezpieczeństwa. Ten wszechstronny uchwyt zwiększa wydajność procesów separacji, zapewniając niezawodne wsparcie dla lejków podczas eksperymentów i zapewniając bezpieczną i skuteczną obsługę cieczy.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)