About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
aluminum
rozmiar
S
dł. × śr.
58 mm × 9 mm , arm
śr. pierścienia
76 mm
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z690023-1EA | 4061833306215 |