Z304220
Quickfit® separating funnels
25 mL, pear-shaped, PTFE stopcock, cone joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
D2/01
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock
pear-shaped
Połączenie
joint ST/NS support sockets14/23
joint: ST/NS cone14/23
producent / nazwa handlowa
Quickfit D2/01
opakowanie
1 ea of
dostępność
not available in USA and Canada
otwór kurka
2 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 4800 typ 2
- Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 zgodnego z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
- Trzon lejka ma zintegrowane szlifowane złącze stożkowe
- Z wymiennym zaworem odcinającym z PTFE
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z304220-1EA | 4061832829982 |