Z548154
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 500 mL
Synonim(y):
Szklany lejek separacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
conical
pojemność
500 mL
otwór kurka
4 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z548154-1EA | 4061837635755 |