Z548030
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 250 mL
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint stopper22
opis
conical
pojemność
250 mL
otwór kurka
2 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z548030-1EA | 4061832112947 |