Z101532
Large-capacity addition funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
lejek szklany, szklane lejki, szklany lejek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Wysokość
560 mm
śr. zewn.
80 mm
pojemność
1 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z ramieniem wyrównującym ciśnienie, iglicowym zaworem odcinającym 0-3 mm z PTFE do precyzyjnej kontroli dawki i 24/40 złączami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)