SYNF67241L
Synthware™ pressure equalizing addition funnel with PTFE stopcock in equalizing line
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Synonim(y):
Synthware F67241L, lejek dodawczy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F67241L
pojemność
1000 mL
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z prostym zaworem odcinającym z PTFE w przewodzie wyrównującym ciśnienie, z podziałką.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)