SYNF671425
Synthware™ pressure equalizing addition funnel with PTFE stopcock in equalizing line
25 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: PTFE
Synonim(y):
Synthware F671425, addition funnel
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F671425
pojemność
25 mL
25 mL
Opis ogólny
With straight bore PTFE stopcock in pressure equalizing line, graduated.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)