SLW443554
Pyrex® Addition funnel, graduated, pressure equalising, cylindrical with PTFE key
500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 443554
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint core29/32
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
443554
SciLabware
wymiary otworu
4.0 mm
pojemność
500 mL
500 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4800, typ 4
- Z wymiennym kluczem PTFE zapewniającym pracę bez smaru
- Podwójna skala pokazująca objętość zawartej/dostarczonej cieczy
- Do użytku, gdy ciecze muszą być dodawane do systemów pod próżnią
- Trzpień wewnątrz stożka dla łatwego montażu w zespołach 1553
- Podziałka pokryta białą emalią
- Dostarczany z pustym szklanym korkiem
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 4800, typ 4
- Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
- Trzon lejka ma szlifowane połączenie stożkowe
- Podwójna skala pokazująca objętość zawartej/dostarczonej cieczy
- Z wymiennym kluczem PTFE do pracy bez smaru
- Podziałka pokryta białą emalią
- Dostarczany z pustym szklanym korkiem
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)