Kluczowe dokumenty
SLW443340
Pyrex® Dropping funnel
graduated, PTFE key, with cone, 100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 443340
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint 19/26
Właściwości
graduated
graduations 2 mL
producent / nazwa handlowa
443340
SciLabware
pojemność
100 mL
100 mL
otwór kurka
1.5 mm
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)