Kluczowe dokumenty
SLW443360
Pyrex® Dropping funnel
graduated, PTFE key, with cone, 1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 443360
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint 29/32
Właściwości
graduated
graduations 20 mL
producent / nazwa handlowa
443360
SciLabware
pojemność
1000 mL
1000 mL
otwór kurka
4.0 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4800, typ 4
  • Z wymiennym kluczem PTFE zapewniającym pracę bez smaru
  • Podwójna skala pokazująca objętość zawartej/dostarczonej cieczy
  • Trzpień wewnątrz stożka dla łatwego montażu w zespołach 1553
  • Podziałka pokryta białą emalią
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)