Kluczowe dokumenty
Z202746
Sigma-Aldrich
Jacketed beaker
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
graduations: no
pojemność
100 mL
Opis ogólny
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
Outer Jacket O.D. 57mm x H 120mm.
Inner Vessel I.D. ~38mm x D 110mm.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)