Z153095
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
500 mL
Opis ogólny
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)