Z314587
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 50 mL, Luer lock tip style
Synonim(y):
5828 Strzykawki szklane, Strzykawki FORTUNA, Szklane strzykawki Optima
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
autoclavable
graduated 2 mL
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informacje prawne
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z314587-10EA | 4061833404102 |
Z314587-1EA | 4061833569245 |