Z314358
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 10 mL, glass Luer tip style
Synonim(y):
Strzykawki FORTUNA, Szklane strzykawki Optima, Wymienne strzykawki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
autoclavable
graduated 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf
pojemność
10 mL
Zastosowanie
PFAS testing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z314358-10EA | 4061833404065 |
Z314358-1EA | 4061826710487 |