Z314366
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 20 mL, glass Luer tip style
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
autoclavable
graduated 1 mL
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf
pojemność
20 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informacje prawne
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)