Z314501
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 1 mL, Luer lock tip style
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
autoclavable
graduated 0.05 mL
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf
pojemność
1 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informacje prawne
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z314501-10EA | 4061833569207 |
Z314501-1EA | 4061833569214 |