Kluczowe dokumenty
Z100692
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn.
105 mm
pojemność
500 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)