Key Documents
Z512397
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 90 mm × 140 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 1 ‑ 3 L
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. wewn. × śr. zewn.
90 mm × 140 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)