Kluczowe dokumenty
Z251739
BIBASE rubber support ring
fits flask, 500 ‑ 2,000 mL, Blue silicone
Synonim(y):
flask support base, round-bottom flask ring
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiały
silicone
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
500-2000 mL
Opis ogólny
Reversible; can also be stacked upon each other. Three sizes provide six different diameters for round-bottom flasks ranging from 50 to 6,000 mL. Excellent adhesion to glass prevents slippage and also offers thermal and electrical insulation. Available in two rubber types.
Black natural rubber − usable at temperatures from -20 to 70 °C (dry heat), -20 to 120 °C (moist heat), and has excellent chemical resistance.
Blue silicone − usable at temperatures from -20 to 200 °C. Withstands repeated high temperature or radiation. Physiologically non-toxic, biologically neutral.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2