Kluczowe dokumenty
Z740658
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 1000 mL, stopper joint: 9, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
Połączenie
joint: stopper9
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 6 ea
zakres pomiaru objętości
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Inne uwagi
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)