Kluczowe dokumenty
Z740663
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 5000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-5000 mL, accuracy: 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
Połączenie
joint: stopper10
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 1 ea
zakres pomiaru objętości
1000-5000 mL, accuracy: 500 mL
pojemność
5000 mL
Opis ogólny
Kolby Erlenmeyera z przezroczystego szkła borokrzemowego o standardowych ściankach do standardowych zastosowań laboratoryjnych. Wąski otwór wylotowy ze ściętym brzegiem. Podziałka referencyjna i miejsce znakowania w kolorze białym. ASTM E 1404, DIN 12380.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z740663-1EA4061832120829