SYNA452440
Synthware™ inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A452440, adapter wlotu termometru
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A452440
Opis ogólny
Do użytku z rurkami wlotowymi gazu lub termometrami z gładkim trzpieniem. Dostarczany z gumowym adapterem z jednym otworem.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)