SYNA521420
Synthware™ inlet or thermometer adapter with compression cap
joint: ST/NS 14/20, O.D. 5.0-7.5 mm
Synonim(y):
Synthware A521420, adapter wlotu termometru
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A521420
śr. zewn.
5.0-7.5 mm
Opis ogólny
Z nasadką kompresyjną i pierścieniem O-ring 617 do tworzenia próżniowego uszczelnienia. Aby użyć go jako portu strzykawki, wystarczy wymienić O-ring na przegrodę wyłożoną PTFE. Nasadka mieści termometr o średnicy zewnętrznej 5,0-7,5 mm. Dostarczany z jedną nylonową nasadką i jednym o-ringiem 617.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)