SYNA451922
Synthware™ inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A451922, adapter wlotu termometru
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A451922
Opis ogólny
Do użytku z rurkami wlotowymi gazu lub termometrami z gładkim trzpieniem. Dostarczany z gumowym adapterem z jednym otworem.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)