Z552674
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 10/18, GL 14 thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
male joint: ST/NS10/18
dopasowywanie
GL 14 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Posiada silikonową podkładkę z powłoką PTFE i otwarty korek.
Adapter with 10/18 joint is suited for use with 1/8 in. diameter thermocouple probes.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z552674-1EA | 4061832113043 |