Key Documents
Z552682
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 14/20, GL 14 thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
male joint: ST/NS14/20
dopasowywanie
GL 14 thread
Opis ogólny
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)