Z268798
Safe-Lab™ Thermometer/Tubing Adapter
joint: ST/NS 14/20, opening size 6-7 mm
Synonim(y):
uchwyt termometru
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F20309-1680
wymiary otworu
6-7 mm
Opis ogólny
PTFE body with Viton® O-ring and PP screw-cap with inside Viton O-ring for air-tight work. Loosen cap for depth adjustment of thermometer or tubing.
Informacje prawne
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)