Kluczowe dokumenty
SAB5703013
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MHC klasy I (HLA-A/B), klon 3I1C1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HLAA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3I1C1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.18 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KETLQRTDPPKTHMTHHPISDHEATLRCWALGFYPAEITLTWQRDGEDQTQDTELVETRPAGDGTFQKWAAVVVPSGEEQRYTCHVQHEGLPKPLTLRWEL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
HLA-A należy do paralogów łańcucha ciężkiego HLA klasy I. Ta cząsteczka klasy I jest heterodimerem składającym się z łańcucha ciężkiego i łańcucha lekkiego (beta-2 mikroglobuliny). Łańcuch ciężki jest zakotwiczony w błonie. Cząsteczki klasy I odgrywają centralną rolę w układzie odpornościowym, prezentując peptydy pochodzące ze światła retikulum endoplazmatycznego. Są one wyrażane w prawie wszystkich komórkach. Łańcuch ciężki ma około 45 kDa, a jego gen zawiera 8 eksonów. Ekson 1 koduje peptyd liderowy, eksony 2 i 3 kodują domeny alfa1 i alfa2, które wiążą peptyd, ekson 4 koduje domenę alfa3, ekson 5 koduje region transbłonowy, a eksony 6 i 7 kodują ogon cytoplazmatyczny. Polimorfizmy w obrębie eksonu 2 i eksonu 3 są odpowiedzialne za specyficzność wiązania peptydu każdej cząsteczki klasy pierwszej. Typowanie tych polimorfizmów jest rutynowo wykonywane w przypadku przeszczepów szpiku kostnego i nerek. Opisano setki alleli HLA-A. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 200-300 ludzkiego MHC klasy I (HLA-A/B) (P04439).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)